Merck
613541
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine dihydrochloride
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCD2CD2NH2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1D2,2D2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHHBFEVZJLBKEH-RIZDZYNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)