Fontos dokumentumok
488054
Ammonium nitrate-15N2
10 atom % 15N
Szinonimák:
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
10 atom % 15N
Minőségi szint
molekulatömeg
80.24 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?