Fontos dokumentumok
608203
D-Glucose-12C6, 16O6
99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Szinonimák:
D-(+)-Glucose, Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
leírás
13C depleted
18O depleted
izotóptisztaság
99.9 atom % 12C
99.9 atom % 16O
Forma
crystalline powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.5 to +53°, c = 10 in water + trace NH4OH
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)