Merck
606901
Sigma-Aldrich
Salicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid-α-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC6H6O3
Molekulatömeg:
139.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
158-161 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-CDYZYAPPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)