Merck
606480
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C1C9H10O4
Molekulatömeg:
195.18
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
139-141 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O=C(OC)C1=CC=[13C](C(OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOZVHXUHUFLZGK-CDYZYAPPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
285.8 °F
Lobbanási pont (C)
141.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)