Merck
631345
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2-phenylacetophenone
97%
Szinonimák:
4-Chlorodeoxybenzoin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
103-107 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)