Merck
593192
Sigma-Aldrich
Cu-TMEDA catalyst
Szinonimák:
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N′.N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H34Cl2Cu2N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
464.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
Minőségi szint
mp
131-132 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Asymmetric conjugate addition reactions
  • 1,3-dipolar cycloaddition of pyrazolidinone-based dipoles to terminal alkynes (precatalyst)
  • Oxidative N-arylation of imidazoles
  • Oxidative coupling copolymerization
  • Tandem phosphorous-carbon bond formation-oxyfunctionalization reactions
  • Benzylation and allylation of amides
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)