Merck
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CD2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)