Merck
606642
Sigma-Aldrich
Styrene-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H5CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
tartalmaz
4-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
sűrűség
0.961 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-LSYAIDEBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)