Merck
576646
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-hydroxyaniline
97%
Szinonimák:
N-Boc-4-aminophenol
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
mp
143-147 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for
Anne Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(39), 13723-13731 (2015-08-08)
Azobenzene linker molecules can be utilized to control peptide/protein function when they are ligated to appropriately spaced amino acid side chains of the peptide. This is because the photochemical E/Z isomerization of the azobenzene N=N double bond allows to switch