Merck
575798
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
Szinonimák:
Pyre-M.L.® RC-5069, Polyamic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
koncentráció
12.8 wt. % (80% NMP/20% aromatic hydrocarbon)
törésmutató
n20/D 1.5050
viszkozitás
5-12 poise
oldhatóság
H2O: soluble 65-71 wt. %
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
  • Paper Title: Synthesis of nano-polyimide for microelectronic applications. This study discusses the synthesis processes from Poly (amic acid) (PAA) of poly (pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline) and its applications in microelectronics, highlighting its potential in advanced fabrication techniques (Ebnalwaled et al., 2016).
Jogi információk
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
138.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
59 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)