Fontos dokumentumok
GF49822959
Polyimide
(PI), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, grade kapton hn
Szinonimák:
IM301450
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 498-229-59
Hosszúság
0.5 m
vastagság
0.125 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)