Merck
559520
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H2(NO2)2CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
144-149 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitro
SMILES string
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)