Merck
C60406
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
Szinonimák:
2-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)