Fontos dokumentumok
SYNC383240C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Szinonimák:
Synthware C383240C, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS35/20
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C383240C
technika/technikák
HPLC: suitable
belső átmérő × H
26.0 mm × 457 mm
kapacitás
500 mL
Általános leírás
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)