Fontos dokumentumok
558257
Calcium hydride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Calcium dihydride
Teszt
99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants
- formation of high temperature superconductors
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids