Merck
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H7ClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
130-134 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)