Merck
550361
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-chloro-3-formylcoumarin
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H4BrClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
163-167 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
chloro
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)