Merck
541486
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
80%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
80%
Minőségi szint
Teszt
80%
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
sűrűség
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Dimethyl-4-heptanol may be used in the preparation of the protected β-hydroxybutyrates. It may also be used as a hydrogen donor during the dynamic kinetic resolution (DKR) of various diols, monoprotected diols and the protected hydroxy aldehydes.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lipase/ruthenium-catalyzed dynamic kinetic resolution of hydroxy acids, diols, and hydroxy aldehydes protected with a bulky group.
M J Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 66(13), 4736-4738 (2001-06-26)
Mahn Joo Kim et al.
Current opinion in biotechnology, 13(6), 578-587 (2002-12-17)
The combination of enzyme and metal catalysis is described as a useful method for the synthesis of optically active compounds. A key feature of this new methodology is the use of metal catalysts for the in situ racemization of enzymatically
Dynamic kinetic resolution of secondary alcohols by enzyme?metal combinations in ionic liquid.
Kim MJ, et al.
Green Chemistry, 6(9), 471-474 (2004)