Merck
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(trans-3,4-Cyclohexanediol)ethyl)-Heptaisobutyl substituted
Szinonimák:
1-(2-trans-Cyclohexanediol)ethyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]octasiloxane, trans-Cyclohexanediolisobutyl-POSS®, POSS®-trans-cyclohexanediol-isobutyl substituted
Méret kiválasztása
5 G
52 020,00 Ft
52 020,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
52 020,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H78O14Si8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
959.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
52 020,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
mp
160 °C (lit.)
Minőségi szint
oldhatóság
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES string
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)