Merck
532916
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5(CH2)2CH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +26°, c = 1 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTFKZMFFSIYCOV-MERQFXBCSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)