Fontos dokumentumok
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Alkalmazás
Alcohol soluble dye for special inks
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)