Merck
550795
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline copper(II) salt
98%
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(C9H6NO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)