Merck
521132
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4,5-trimethylbenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H2(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
47-51 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(cc1C)C#C
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-7-9(3)8(2)6-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHLQHXVJWYAGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Krishna Bahadur Somai Magar et al.
Molecular diversity, 17(4), 679-691 (2013-08-03)
The rhodium(II)-catalyzed reactions of cyclic diazo compounds derived from barbituric acid or thiobarbituric acid with arylacetylenes and styrenes were examined. These reactions provide a rapid synthetic route to the preparation of a variety of novel and diverse furo [2,3-d pyrimidine-2,4-diones