Merck
487457
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N
Szinonimák:
1,4-Butanediamine-15N2 dihydrochloride, Putrescine-15N2 dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH2CH2CH2CH215NH2·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
Cl.Cl.[15NH2]CCCC[15NH2]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i5+1,6+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXWCODXIQWIHQN-IPZVDCBLSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)