Merck
483893
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylmethyleneiminium chloride
technical grade, 90%
Szinonimák:
Dimethylformiminium chloride, Methylenedimethylammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=N+(CH3)2Cl-
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.56
Beilstein:
505955
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
146-148 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reacant for:
Preparation of dihydronaphthyridinones as HIV-1 integrase inhibitors
Mannich reactions
Preparation of cyanotetrahydrooxo-ß-carbolines via cyclocondensation reactions
Asymmetric synthesis of phalarine via stereospecific Pictet-Spengler cyclocondensation and traceless chirality transfer from L-tryptophan
Synthesis of functionalized diarylpyrrolizines as inhibitors of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX)
Synthesis of (±)-phalarine with the rearrangement of an azaspiroindolenine and Gassman oxindole preparation as key steps
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)