Merck
47874
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-7-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)heptanoic acid, Nβ-Fmoc-Nω-Boc-L-β-homolysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.57
Beilstein:
8022293
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)