Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
97-99 °C/744 mmHg (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
37.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)