Merck
47686
Sigma-Aldrich
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-L-4-hydroxyproline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.37
Beilstein:
4574378
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)