Merck
47579
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H21NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.41
Beilstein:
6670219
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
111-116 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)