Merck
47524
Sigma-Aldrich
Fmoc-tBu-Gly-OH
≥98.0%
Szinonimák:
Fmoc-L-tert-leucine, Fmoc-Tle-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H23NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.41
Beilstein:
6662856
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
124-127 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)18(19(23)24)22-20(25)26-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZOHGJIGTNUNNC-GOSISDBHSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)