Fontos dokumentumok
393533
3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
mp
86-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJBDUOMQLFKVQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)