Merck
741809
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16BNO2
Molekulatömeg:
193.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95.0%
Forma
solid
mp
211-236 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)