Merck
461563
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
mp
33-35 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
maleimide
phenyl
SMILES string
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)