Fontos dokumentumok
454133
Acetone-d6
99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Hexadeuteroacetone
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
izotóptisztaság
99.9 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
1 % (v/v) TMS
robbanási határérték
13.2 %
kiszerelés
ampule of 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
technika/technikák
GC/MS: suitable
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0500% water
water
törésmutató
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?