Merck
80546
Supelco
Sodium borohydride
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
Szinonimák:
Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Lineáris képlet:
NaBH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.83
EC-szám:
MDL-szám:
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
Teszt:
98.5-101.5% (gas-volumetric)
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.5% (gas-volumetric)
Forma
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
kation nyomok
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)