Merck
447056
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Acetoxypropionyl chloride
97%
Szinonimák:
O-Acetyl-L-lactyl chloride, AP-Cl
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(O2CCH3)COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.56
Beilstein:
1722943
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −31°, c = 4 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
50 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
C[C@H](OC(C)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALHZEIINTQJLOT-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
Frequently used chiral building block. Also used to resolve a bicyclic α-hydroxylactone and to prepare chiral phosphonates used in an enantiomeric excess assay of unprotected amino acids. Useful chiral derivatizing agent.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Hulst, R. et al.
Tetrahedron, 50, 11721-11721 (1994)
Kende, A.S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 9842-9842 (1993)
Zhu, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 6389-6389 (1995)
Burlina, F. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 8151-8151 (1994)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 987-987 (1991)