Fontos dokumentumok
32784
4,4′-Ethylenedianiline
technical, ≥95% (NT)
Szinonimák:
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥95% (NT)
Forma
solid
mp
133-137 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?