Fontos dokumentumok
GF26524829
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 100 m, filament diameter 0.01mm
Szinonimák:
AM325705
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 265-248-29
Hosszúság
100 m
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)