Fontos dokumentumok
GF19857864
Nickel
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.0035mm, polyimide insulation
Szinonimák:
Nickel, NI005810
About This Item
Javasolt termékek
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 198-578-64
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő × vastagság
2 m × 0.025 mm × 0.0035 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)