Fontos dokumentumok
419656
N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide
97%
Szinonimák:
2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, Benzonidazol, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide
Teszt
97%
mp
189-192 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
funkcionális csoport
amide
nitro
phenyl
SMILES string
[O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CULUWZNBISUWAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?