Merck
95114
Supelco
O-Desmethylnaproxen
analytical standard
Szinonimák:
(S)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, d-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)proprionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.23
Beilstein:
8838512
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
CYP2C9 metabolite of naproxen
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)