Fontos dokumentumok
399353
1-Methylbenzimidazole
99%
Szinonimák:
1-Methyl-1H-benzimidazole, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole, 3-Methylbenzimidazole, N-Methylbenzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
solid
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)