Merck
394521
Sigma-Aldrich
3-Bromophenethyl alcohol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5732 (lit.)
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been determined.
Alkalmazás
3-Bromophenethyl alcohol may be used as a starting material in the synthesis of its mesylate derivative (m-Br-C6H4CH2CH2OMs) by treatment with mesyl chloride.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Annie Tam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1055-1063 (2008-03-04)
The traceless Staudinger ligation can be mediated by phosphinothiols under physiological conditions. Proximal positive charges are necessary to achieve that transformation, presumably because those charges discourage protonation of the key iminophosphorane intermediate. Here, a series of cationic phosphinothiols is used
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2008)