Merck
378275
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylresorcinol
95%
Szinonimák:
β-Orcinol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
bp
277 °C (lit.)
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)