Merck
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphoryl chloride
97%
Szinonimák:
Diphosphoric tetrachloride, Pyrophosphoric tetrachloride, Pyrophosphoryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
90 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)