Merck
658847
Sigma-Aldrich
(1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid
97% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
778.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
leírás
functionalized fullerene
Minőségi szint
Teszt
97% (HPLC)
form
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
Általános leírás
Behavior of the fullerene derivative in non aqueous capillary electrophoresis has been studied.
Alkalmazás
Reagent for preparation of fullerene derivatives. Interaction of C60 fullerence derivative with L-histidine was studied in detail. The quantum chemical calculations were focused on the enantioselective binding between the two. (1,2-Methanofullerene C60)-61-carboxylic acid may find potential application in biomedical and cosmetics.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
F. Diederich et al.
Chemical Society Reviews, 23, 243-243 (1994)
Non-aqueous capillary electrophoresis separation of fullerenes and C60 fullerene derivatives."
Astefanei A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404(2), 307-313 (2012)
Computational study of enantioselective interaction between C60 fullerene and its derivatives with L-histidine.
Lala B, et al.
Journal of Molecular Modeling, 13(4), 531-536 (2007)
L. Isaacs et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 2454-2454 (1993)
Cikkek
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.