C60
Flow Cup Viscosity Standard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 135.9 mPa.s (20 °C)
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
135.9 mPa.s(20 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)