Merck
376760
Sigma-Aldrich
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C(OCH3)2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
95-98 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
ketal
phenyl
SMILES string
COC(C)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(1,1-Dimethoxyethyl)benzene is reported to participate in the bismuth triflate catalyzed deprotection of acetals.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marc D Carrigan et al.
The Journal of organic chemistry, 67(3), 1027-1030 (2002-02-22)
Bismuth triflate is a highly efficient catalyst (0.1-1 mol %) for the deprotection of acetals and ketals. The procedure is very facile and selective for acetals derived from ketones and conjugated aldehydes. tert-Butyldimethylsilyl ethers are stable to the reaction conditions.