Fontos dokumentumok
374776
4-Methoxybiphenyl
97%
Szinonimák:
4-Phenylanisole
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
powder, crystals or chunks
mp
86-90 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c1-14-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHDYQUZYHZWTCI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)